Learn More
4-(4-hidroxifenil)butan-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 17922246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17922246 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17922246 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0675.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(4-hidroxifenil)butan-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
CAS 5471-51-2
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dobutamine Hydrochloride Imp. B (EP), Dobutamine Imp. B (EP), 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, Dobutamine Hydrochloride Impurity B, Dobutamine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)butan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 164.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164,0837 g/mol