Learn More
4-(4'-Hidroxifenil)-2-butanona-d5, TRC
Código de producto. 30404842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404842 100 mg -
30389231 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949107100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182219-43-8
Fórmula molecular C10H7D5O2
Peso molecular (g/mol) 169.23
Sinónimo 2-Butanone-1,1,1,3,3-d5, 4-(4-hydroxyphenyl)- (9CI), 1,1,1,3,3-Pentadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one-1,1,1,3,3-D5, (p-Hydroxybenzyl)acetone-d5, 1-(p-Hydroxyphenyl)-3-butanone-d5, Frambinone-d5, Oxyphenylon-d5, Raspberry ketone-d5, Rheosmin-d5
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3-pentadeuterio-4-(4-hidroxifenil)butan-2-one
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])Cc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanone-d5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1151