Learn More
Éster metílico del ácido 4-(4-hidroxibutil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Hydroxybutyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 123910-88-3 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-(4-hydroxybutyl)-, methyl ester, Methyl 4-(4-hydroxybutyl)benzoate, 4-(4-Hydroxybutyl)benzoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-15-12(14)11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-13/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(CCCCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-hidroxibutil)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1099 |