Learn More
4-(4-hidroxi-4-metilpentil)-3-ciclohexeno-1-carboxaldehído 2000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322444 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322444 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14233020ME2000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lyral (mixture of isomers)
CAS 31906-04-4
Nombres de analitos o componentes Lyral (mixture of isomers)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H22 O2
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
SMILES CC(C)(O)CCCC1=CCC(CC1)C=O
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-eno-1-carbaldehído
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 210.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.162 g/mol