Learn More
4-(4-Hidroxi-3-metoxifenil)-2-butanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355045 1 g 1 g
11456227 5 g 5 g
11466227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25150.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-48-5 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-48-5
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00048232
Clave InChI OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 31211
ChEBI CHEBI:68657
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-3-metoxifenil)bután-2-ona
SMILES CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Punto de fusión 39°C to 42°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%