Learn More
Ácido 4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodobenzoico (ácido 3,3',5-triyodotirofórmico), Mikromol™
Descripción
Ácido 4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodobenzoico (ácido 3,3',5-triyodotirofórmico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid |
| CAS | 4618-45-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H7 I3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodo-, 3,5,3'-Triiodothyroformic acid, 3,5-Diiodo-4-(4'-hydroxy-3'-iodophenoxy)benzoic acid, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid, Thyroformic acid, 3,3',5-triiodo-, Triform, Triform (thyroid hormone analog), Triiodothyroformic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H7I3O4/c14-8-5-7(1-2-11(8)17)20-12-9(15)3-6(13(18)19)4-10(12)16/h1-5,17H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodobenzoico |
| Mostrar más |