Learn More
4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30395898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395898 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30395898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH44572050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde
CAS 2016-07-1
Fórmula molecular C13H7I3O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H7I3O3/c14-9-5-8(1-2-12(9)18)19-13-10(15)3-7(6-17)4-11(13)16/h1-6,18H
SMILES O=CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 591.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.75