Learn More
4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde |
| CAS | 2016-07-1 |
| Fórmula molecular | C13H7I3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H7I3O3/c14-9-5-8(1-2-12(9)18)19-13-10(15)3-7(6-17)4-11(13)16/h1-6,18H |
| SMILES | O=CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 591.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 591.75 |