Learn More
Ácido [4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]acético (ácido tetrayodotiroacético), Mikromol™
Descripción
Ácido [4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]acético (ácido tetrayodotiroacético)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroacetic Acid |
| CAS | 67-30-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroacetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H8 I4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Liothyronine Sodium Imp. D (EP), Liothyronine Imp. D (EP), Benzeneacetic acid, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, Acetic acid, [4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]- (8CI), Thyroacetic acid, 3,3',5,5'-tetraiodo- (6CI), 3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid, 3,5,3',5'-Tetraiodothyroacetic acid, Tetrac, Tetraiodothyroacetic acid, Levothyroxine Sodium Impurity D, Liothyronine Sodium Impurity D, Levothyroxine Impurity D, Liothyronine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8I4O4/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]acético |
| Show More |