Learn More
Éster Metílico del Ácido 4-(4-Hidroxi-1-butinil)benzoico, TRC
Código de producto. 30397424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397424 2.5 g
30402233 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8312352.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123910-86-1
Fórmula molecular C12 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 204.22
Sinónimo 4-(4-Hydroxy-1-butyn-1-yl)-benzoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC Metilbenzoato 4-(4-hidroxibut-1-inil)benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C#CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Hydroxy-1-butynyl)benzoic Acid Methyl Ester
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O3/c1-15-12(14)11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-13/h5-8,13H,3,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0786