Learn More
4,4'-(Hexafluoroisopropilideno)difenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428297 5 g 5 g
11438297 25 g 25 g
11468890 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18370.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1478-61-1 | C15H10F6O2 | 336.23 g/mol
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol is used to cross-link and cure fluoroelastomers. is also used as a monomer in the synthesis of specialty polymers. Polymers containing Bisphenol AF are useful in high temperature composites, in electronic materials and other specialty applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-(hexafluoroisopropilideno)difenol se utiliza para entrecruzar y curar fluoroelastómeros. También se utiliza como monómero en la síntesis de polímeros especiales. Los polímeros que contienen bisfenol AF son útiles en compuestos de alta temperatura, en materiales electrónicos y otras aplicaciones especializadas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1478-61-1
Fórmula molecular C15H10F6O2
Peso molecular (g/mol) 336.23
Número MDL MFCD00000439
Clave InChI ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bisphenol af, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphenol, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, hexafluorobisphenol a, biphenol af, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl diphenol, hexafluoroisopropylidenebis 4-hydroxybenzene, hexafluorodiphenylolpropane, hexafluoroacetone bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl perfluoropropane
PubChem CID 73864
ChEBI CHEBI:72754
Nombre IUPAC 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Punto de fusión 158°C to 162°C
Punto de ebullición 400°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1891568
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.24
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol