Learn More
Ácido 4-(4-formil-3,5-dimetoxifenoxi)butírico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15258336 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15258336 1 g 1 g
15294358 5 g 5 g
15204368 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15258336 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454520010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 197304-21-5
Fórmula molecular C13H16O6
Peso molecular (g/mol) 268.27
Número MDL MFCD01317805
Clave InChI SEJSVFHBVLKHLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758419
Nombre IUPAC ácido 4-(4-formil-3,5-dimetoxifenoxi)butanoico
SMILES COC1=CC(OCCCC(O)=O)=CC(OC)=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid
Punto de fusión 166.0°C to 169.5°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butanoic acid, 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butyric acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, 4-3', 5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, bal linker, ambotzrl-1072, 4-4-formyl-3,5-dimethoxy-phenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxybutyricacid, 4-3,5-dimethoxy-4-formylphenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formylphenoxy butyric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.27
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.