Learn More
4-[(4-fluorofenil)carbonil]benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]benzonitrile |
| CAS | 54978-50-6 |
| Fórmula molecular | C14H8FNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Fluorobenzoyl)benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8FNO/c15-13-7-5-12(6-8-13)14(17)11-3-1-10(9-16)2-4-11/h1-8H |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C#N)C=C1)C2=CC=C(F)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorobenzoil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 225.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.06 |