Learn More
Ácido 4-(4-Fluorofenil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid |
| CAS | 5731-10-2 |
| Fórmula molecular | C13H9FO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 216.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0587 |