Learn More
Bromuro de ((4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)metil)trifenilfosfonio, Mikromol™
Descripción
Bromuro de ((4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)metil)trifenilfosfonio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rosuvastatin Triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 885477-83-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Rosuvastatin Triphenylphosphonium Bromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C34 H34 F N3 O2 P S . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phosphonium, [[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]methyl]triphenyl-, bromide (1:1), Phosphonium, [[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]methyl]triphenyl-, bromide (9CI), [[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]methyl]triphenylphosphonium bromide, ((4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)methyl)triphenylphosphonium bromide, Rosuvastatin triphenylphosphonium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H34FN3O2PS.BrH/c1-25(2)32-31(33(26-20-22-27(35)23-21-26)37-34(36-32)38(3)42(4,39)40)24-41(28-14-8-5-9-15-28,29-16-10-6-11-17-29)30-18-12-7-13-19-30;/h5-23,25H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC(C)c1nc(nc(c1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | Bromuro de [4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]metil-trifenilfosfanio |
| Mostrar más |