Learn More
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidina-5-carbaldehído, Mikromol™
Descripción
4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidina-5-carbaldehído, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS | 147118-37-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H18 F N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde, Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, 4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)-5-pyrimidinecarboxaldehyde, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18FN3O3S/c1-10(2)14-13(9-21)15(11-5-7-12(17)8-6-11)19-16(18-14)20(3)24(4,22)23/h5-10H,1-4H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CC(C)c1nc(nc(c1C=O)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| Mostrar más |