Learn More
4-(4-fluorofenil)-5-hidroximetil-6-isopropil-2-metiltiopirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropyl-2-methylthiopyrimidine |
| CAS | 895129-11-0 |
| Fórmula molecular | C15 H17 F N2 O S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17FN2OS/c1-9(2)13-12(8-19)14(18-15(17-13)20-3)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,9,19H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CSc1nc(C(C)C)c(CO)c(n1)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | [4-(4-fluorofenil)-2-metilsulfanil-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 292.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1046 |