Learn More
4-(4-fluorofenil)-5-hidroximetil-6-isopropil-2-metilsulfonilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropyl-2-methylsulfo |
| CAS | 849470-59-3 |
| Fórmula molecular | C15 H17 F N2 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17FN2O3S/c1-9(2)13-12(8-19)14(10-4-6-11(16)7-5-10)18-15(17-13)22(3,20)21/h4-7,9,19H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1nc(nc(c1CO)c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | [4-(4-fluorofenil)-2-metilsulfonil-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 324.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.0944 |