Learn More
4-(4-Fluorofenilo)-5,6,7,8,9,10-hexahidrocicloocta[b]piridina-2(1H)-ona, TRC
Código de producto. 30401836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401836 2.5 g
30401946 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5952102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132812-72-7
Fórmula molecular C17 H18 F N O
Peso molecular (g/mol) 271.33
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenil)-5,6,7,8,9,10-hexahidro-1H-cicloocta[b]piridina-2-una
SMILES Fc1ccc(cc1)C2=CC(=O)NC3=C2CCCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FNO/c18-13-9-7-12(8-10-13)15-11-17(20)19-16-6-4-2-1-3-5-14(15)16/h7-11H,1-6H2,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1372