Learn More
Ácido 4-(4-Fluorofenil)-4-Oxobutanoico, TRC
Código de producto. 30402414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402414 5 g
30398545 2.5 g
30401023 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6322835G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-77-8
Fórmula molecular C10 H9 F O3
Peso molecular (g/mol) 196.175
Sinónimo Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7CI, 8CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
Nombre IUPAC ácido 4-(4-fluorofenil)-4-oxobutanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9FO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.054