Learn More
4-(4-Fluorofenil)-4-hidroxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430849 5 g 5 g
15440849 250 mg 250 miligramos
15420849 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63892.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3888-65-1 | C11H14FNO | 195.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3888-65-1
Fórmula molecular C11H14FNO
Peso molecular (g/mol) 195.24
Número MDL MFCD00023146
Clave InChI QXWRXWPNHLIZBV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77497
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenil)piperidin-4-ol
SMILES OC1(CCNCC1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-4-fluorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-fluorophenyl-4-piperidinol, 4-fluorophenyl-4-hydroxylpiperidinehydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol,4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4hydroxypiperidine, 4-hydroxy-4-4-fluorophenyl piperidine, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxy piperidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido