Learn More
Clorhidrato de 4-(4-fluorofenil)-1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridina, TRC
Código de producto. 30404560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404560 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30404560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595220100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 1012886-75-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H14 F N . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pyridine, 4-(4-fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1-methylpyridine hydrochloride, 1-Methyl-4-(4'-fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Imp. G (EP) as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(=CC1)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenil)-1-metil-3,6-dihidro-2H-piridina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 227.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0877
Porcentaje de pureza >95