Learn More
4-(4-Fluorofenil)-1,3-tiazol, TRC
Código de producto. 30406072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406072 50 mg
30395386 100 mg
30398035 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF40257850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383145-29-7
Fórmula molecular C9H6NFS
Peso molecular (g/mol) 179.21
SMILES Fc1ccc(cc1)c2cscn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6FNS/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-12-6-11-9/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0205