Learn More
4-(4-Fluorofenil)-1,2,3,6-Cloruro de tetrahidropiridina, TRC
Código de producto. 30402058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402058 5 g
30398809 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5952355G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1978-61-6
Fórmula molecular C11H12lFN . HCl
Peso molecular (g/mol) 213.68
Sinónimo 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,5,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, 4-(p-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
SMILES Cl.Fc1ccc(cc1)C2=CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12FN.ClH/c12-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10;/h1-5,13H,6-8H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0721