Learn More
4-(4-Fluorofenoxi)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485257 25 g 25 g
15495257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32530.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215589-24-5
Fórmula molecular C13H8FNO
Peso molecular (g/mol) 213.211
Número MDL MFCD01815090
Clave InChI NXVPHQNXBDDVCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-fluorophenoxy benzonitrile, 4-4-fluorophenoxy benzenecarbonitrile, acmc-1chxs, 4-cyano-4'-fluorodiphenyl ether, benzonitrile,4-4-fluorophenoxy
PubChem CID 1490284
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenoxi)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)OC2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Punto de fusión 67°C to 68°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.21
Porcentaje de pureza 98%