Learn More
4-(4-Fluorofenoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395489 250 mg 250 miligramos
11305499 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50452.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 137736-06-2 | C13H9FO2 | 216.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137736-06-2
Fórmula molecular C13H9FO2
Peso molecular (g/mol) 216.21
Número MDL MFCD01631896
Clave InChI YUPBWHURNLRZQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4'-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-phenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-4-fluorophenoxy, pubchem23015, acmc-209ceq, yupbwhurnlrzql-uhfffaoysa, 4-4-fluorophenoxyl benzaldehyde, 4-fluoro-4'-formyldiphenyl ether
PubChem CID 3856802
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenoxi)benzaldehído
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.21
Porcentaje de pureza 97%