Learn More
4-(4-Fluorofenoxi)-2-(trifluorometil)anilina, 97 %
Código de producto. 15438285
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15438285 5 g 5 g
15428285 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15438285
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33043.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946784-69-6
Fórmula molecular C13H9F4NO
Peso molecular (g/mol) 271.215
Número MDL MFCD08687913
Clave InChI JYXYSTKHJJWGRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-fluorophenoxy-2-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 26189944
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenoxi)-2-(trifluorometilo)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1OC2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.21
Porcentaje de pureza 97%