Learn More
4-(4-Fluorobenciloxi)benzaldehído, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10467202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467202 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10467202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355940010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Nombre de nota 98%
CAS 56442-17-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 100°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H11FO2
Número MDL MFCD00173650
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4-fluorobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-fluorobenzyl oxy benzaldehyde, 4-4-fluorophenyl methoxy benzaldehyde, acmc-1b0gw, cbmicro_008348, 4-4-fluorobenzyl-oxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-benzyloxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-fluorophenyl methoxy
Clave InChI QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Nombre IUPAC 4-[(4-fluorofenil)metoxi]benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 230.24
PubChem CID 735860
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.24
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo