Learn More
4-(4-Fluorobenciloxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463228 5 g 5 g
11473228 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17657.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56442-17-2 | C14H11FO2 | 230.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56442-17-2
Fórmula molecular C14H11FO2
Peso molecular (g/mol) 230.24
Número MDL MFCD00173650
Clave InChI QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-fluorobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-fluorobenzyl oxy benzaldehyde, 4-4-fluorophenyl methoxy benzaldehyde, acmc-1b0gw, cbmicro_008348, 4-4-fluorobenzyl-oxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-benzyloxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-fluorophenyl methoxy
PubChem CID 735860
Nombre IUPAC 4-[(4-fluorofenil)metoxi]benzaldehído
SMILES FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.24
Porcentaje de pureza 97%