Learn More
Clorhidrato de 4-(4-fluorobencil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410799 1 g 1 g
15420799 5 g 5 g
15430799 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63860.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 193357-52-7 | C12H17ClFN | 229.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de 4-(bencil-substituido)piperidinas y (±)-3-(bencil-substituido)pirrolidinas. Es un importante y valioso intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193357-52-7
Fórmula molecular C12H17ClFN
Peso molecular (g/mol) 229.72
Número MDL MFCD03840140
Clave InChI OJKWWANXBGLGQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-4-fluorobenzyl piperidine hcl, 4-4-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-4'-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, piperidine, 4-4-fluorophenyl methyl-, hydrochloride, 4-4-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrochloride salt, 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrobromide, 4-4-fluorobenzyl piperidinehydrochloride, 4-4-fluorobenzyl-piperidine hydrochloride
PubChem CID 17039492
SMILES Cl.FC1=CC=C(CC2CCNCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-[(4-fluorofenil)metil]piperidina
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.72
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido