Learn More
4-(4-Fluorobenzoil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496026 1 g 1 g
11406036 5 g 5 g
11416036 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22327.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41538-36-7 | C12H8FNO | 201.20 g/mol
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine is used for increasing cardiac contractility and for the treatment of congestive heart failure, and pharmaceutical compositions and for the preparation thereof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(4-fluorobenzoil)piridina se utiliza para el aumento de la contractilidad cardiaca y el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva, así como en composiciones farmacéuticas y su preparación.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41538-36-7
Fórmula molecular C12H8FNO
Peso molecular (g/mol) 201.20
Número MDL MFCD02683088
Clave InChI WTRWBYGUMQEFFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-fluorobenzoyl pyridine, 4-fluorophenyl pyridin-4-yl methanone, methanone, 4-fluorophenyl-4-pyridinyl, 4-fluorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, 4-fluorophenyl 4-pyridyl ketone, acmc-20amw5, d0j0wo, 4-pyridyl p-fluorophenyl ketone, 4-4-fluorophenyl carbonyl pyridine, 4-fluorophenyl 4-pyridinyl methanone
PubChem CID 7023019
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-(4-fluorobenzoil)piridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.2
Porcentaje de pureza 99%