Learn More
Clorhidrato de 4-(4-fluorobenzoil)piperidina, TRC
Código de producto. 30389707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389707 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30389707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5884705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-78-2
Fórmula molecular C12H15ClFNO
Cantidad 5 g
Sinónimo (4-fluorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-piperidylketone Hydrochloride, (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone Hydrochloride, 4-(p-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-Fluorophenyl 4-piperidinyl Ketone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-Piperidinyl Ketone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)-piperidin-4-ilmetanona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 243.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0826