Learn More
Clorhidrato de 4-(4-fluorobenzoil)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446366 1 g 1 g
11456366 5 g 5 g
11466366 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23142.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25519-78-2 | C12H15ClFNO | 243.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25519-78-2
Fórmula molecular C12H15ClFNO
Peso molecular (g/mol) 243.71
Número MDL MFCD00044912
Clave InChI GPKDBZQZPNOBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-fluorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidinyl ketone hydrochloride, p-fluorophenyl 4-piperidyl ketone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-fluoro-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, 4-4-fluorobenzoyl piperidine hcl, 4-p-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4'-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-fluorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride
PubChem CID 3084438
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)-piperidin-4-ilmetanona; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.71
Porcentaje de pureza 98%