Learn More
Ácido 4-(4-fluorobenzoil)butírico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11415570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415570 5 g 5 g
11405570 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25839.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149437-76-3
Fórmula molecular C11H11FO3
Peso molecular (g/mol) 210.204
Número MDL MFCD00667222
Clave InChI ZBQROUOOMAMCQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-fluorobenzoyl butyric acid, 5-4-fluorophenyl-5-oxopentanoic acid, 4-4-fluorobenzoyl butyricacid, 5-4-fluorophenyl-5-oxovaleric acid, 4-fluorobenzoylbutyric acid, 5-4'-fluorophenyl-5-oxopentanoic acid, 4-4-fluorobenzoyl butanoic acid, 4-4-fluorobenzoyl-butyric acid, 4-fluorophenyl-5-oxopentanoic acid, 4-4'-fluorobenzoyl butyric acid
PubChem CID 689096
Nombre IUPAC ácido 5-(4-fluorofenil)-5-oxopentanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Punto de fusión 141°C to 144°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.21
Porcentaje de pureza 98%