Learn More
4-[[4-Fluoro-3-(1-piperazinilcarbonil)fenil]metil]-1(2H)-ftalazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Fluoro-3-(1-piperazinylcarbonyl)phenyl)methyl]-1(2H)-phthalazinone |
| CAS | 763111-47-3 |
| Fórmula molecular | C20 H19 F N4 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1(2H)-Phthalazinone, 4-[[4-fluoro-3-(1-piperazinylcarbonyl)phenyl]methyl]- (ACI), 4-[[4-Fluoro-3-(1-piperazinylcarbonyl)phenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone (ACI), Piperazine, 1-[5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoyl]- (9CI), 4-(4-Fluoro-3-(piperazine-1-carbonyl)benzyl)phthalazin-1(2H)-one, 1-[5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoyl]piperazine, 4-(4-Fluoro-3-(piperazine-1-carbonyl)benzyl)phthalazin-1(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19FN4O2/c21-17-6-5-13(11-16(17)20(27)25-9-7-22-8-10-25)12-18-14-3-1-2-4-15(14)19(26)24-23-18/h1-6,11,22H,7-10,12H2,(H,24,26) |
| SMILES | Fc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1C(=O)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | 4-[[4-fluoro-3-(piperazina-1-carbonil)fenil]metil]-2H-ftalazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 366.3889 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.1492 |