Learn More
Ácido dibenzoico 4,4'-(etino-1,2-diilo)Dil, TRC
Código de producto. 30371821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371821 50 mg
30381359 500 mg
30375807 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30371821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE94141850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16819-43-5
Fórmula molecular C16H10O4
Peso molecular (g/mol) 266.25
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C#Cc2ccc(cc2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(Ethyne-1,2-Diyl)Dibenzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10O4/c17-15(18)13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(19)20/h3-10H,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0579