Learn More
4-(4-Etoxifenilazo)-m-fenilendiamina, mezcla de mono y diclorhidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10473351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10473351 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10473351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409680100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride
Nombre de nota 98%
CAS 74367-87-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H16N4O·xHCl
Número MDL MFCD00042023
Cantidad 10 g
Índice Merck 12, 3796
Sinónimo ethoxazene hydrochloride, ethoxazene hcl, 4-4-ethoxyphenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, etoxazene hydrochloride, ethoxy red, unii-5c90pjn6e5, ethoxazene hydrochloride usan, 4-4-ethoxyphenyl diazenyl benzene-1,3-diamine hydrochloride, 4-4-ethoxyphenylazo-1,3-phenylenediamine monohydrochloride, 1,3-benzenediamine, 4-4-ethoxyphenyl azo-, monohydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 256.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.