Learn More
4,4'-Ditiodipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607332 25 g Frasco de vidrio 25 g
10307390 1 g Frasco de vidrio 1 g
10478530 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607332 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162240250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2645-22-9 | C10H8N2S2 | 220.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2645-22-9
Fórmula molecular C10H8N2S2
Peso molecular (g/mol) 220.32
Número MDL MFCD00006423
Clave InChI UHBAPGWWRFVTFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dithiodipyridine, 4,4'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-4-yl disulfane, aldrithiol-4, pyridine, 4,4'-dithiobis, 4,4'-dithiopyridine, di 4-pyridyl disulfide, aldrithiol 4, di 4-pyridinyl disulfide, 4,4'-dipyridine disulfide
PubChem CID 75846
ChEBI CHEBI:41814
Nombre IUPAC 4-(piridin-4-ildisulfanil)piridina
SMILES C1=CN=CC=C1SSC2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dithiodipyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75°C to 79°C
Color De naranja a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)S-S(C5H4N)
Cantidad 25 g
Beilstein 21, II, 35
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Dithiodipyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.