Learn More
Alcohol 4,4'-ditiobisbencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dithiobisbenzyl Alcohol |
| CAS | 7748-20-1 |
| Fórmula molecular | C14H14O2S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Dithiobisbenzenemethanol, 4,4'-Dithiodibenzyl Alcohol, 4,4'-Dithiobis[benzyl alcohol], Bis[4-(hydroxymethyl)phenyl] Disulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O2S2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-18-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8,15-16H,9-10H2 |
| SMILES | OCc1ccc(SSc2ccc(CO)cc2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 278.39 |