Learn More
Ácido 4,4'-Dithiobisbenzoic, grado técnico, TRC
Código de producto. 30370143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370143 5 g
30387795 2.5 g
30382098 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4942005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1155-51-7
Fórmula molecular C14 H10 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 306.36
Nombre IUPAC Ácido benzoico 4-[(4-carboxifenil)dissulfanil]
SMILES OC(=O)c1ccc(SSc2ccc(cc2)C(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dithiobisbenzoic Acid, Technical Grade
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0021