Learn More
4,4'-ditio-bis(2,6-di-terc-butilfenol), Mikromol™
Descripción
4,4'-ditio-bis(2,6-di-terc-butilfenol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol) |
| CAS | 6386-58-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28 H42 O2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phenol, 4,4'-dithiobis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-, Phenol, 4,4'-dithiobis[2,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4,4'-Dithiobis[2,6-di-tert-butylphenol], Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzene) disulfide, Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) disulfide, Bis(3,5-di-tert-butylphen-4-ol) disulfide, Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl) disulfide, 4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol), Probucol Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H42O2S2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)31-32-18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16,29-30H,1-12H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(SSc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,6-diterc-butil-4-[(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)disulfanil]fenol |
| Mostrar más |