Learn More
4,4'-dipiridil-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Bipyridine-d8 |
| CAS | 132125-39-4 |
| Fórmula molecular | C10 2H8 N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Bipyridine-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, 4,4'-Bipyridine-d8, SERS 421 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c([2H])c([2H])nc([2H])c2[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,5,6-tetradeuteriopiridin-4-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 164.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.119 |