Learn More
4,4'-dipiridil-d8, CDN
Código de producto. 30319623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30319623 0.5 g 0.50 g
30321508 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319623 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND50730.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bipyridine-d8
CAS 132125-39-4
Fórmula molecular C10 2H8 N2
Cantidad 0.5 g
Sinónimo 4,4'-Bipyridine-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, 4,4'-Bipyridine-d8, SERS 421
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])nc([2 H])c2[2 H]
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,5,6-tetradeuteriopiridin-4-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 164.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.119 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.