Learn More
4,4'-Dipiridil, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10067632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10067632 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10790561 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11936321 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10067632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276200050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 553-26-4 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-26-4
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.19
Número MDL MFCD00006416
Clave InChI MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-bipyridine, 4,4'-bipyridyl, 4,4'-dipyridyl, 4-4-pyridyl pyridine, 4,4'-dipyridine, 4,4-bipyridyl, 4,4-dipyridyl, gamma,gamma'-bipyridyl, gamma,gamma'-dipyridyl, unii-x4o2od61cb
PubChem CID 11107
ChEBI CHEBI:30985
Nombre IUPAC 4-piridin-4-ilpiridina
SMILES C1=CC(=CC=N1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dipyridyl
Punto de fusión 110.0°C to 114.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 305.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)-(C5H4N)
Cantidad 5 g
Beilstein 23,2
Fieser 16,25
Índice Merck 15,3389
Información de solubilidad Solubility in water: 4,5g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, benzene, chloroform,, ether,
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4`-Dipyridyl, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.