Learn More
4,4-dipropilciclohex-2-enona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Di-N-propylcyclohexenone |
| CAS | 60729-41-1 |
| Fórmula molecular | C12 H20 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O/c1-3-7-12(8-4-2)9-5-11(13)6-10-12/h5,9H,3-4,6-8,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC1(CCC)CCC(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4,4-dipropilciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 180.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.1514 |