Learn More
4-[4-(Difenilmetoxi)-1-piperidinil]-1-[4-[(2-hidroxi-1,1-dimetil)etil]fenil]butino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(Diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-[4-[(2-hydroxy-1,1-dimethyl)ethyl]phenyl]butyne |
| CAS | 1159977-34-0 |
| Fórmula molecular | C32H37NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H37NO2/c1-32(2,25-34)29-18-16-26(17-19-29)11-9-10-22-33-23-20-30(21-24-33)35-31(27-12-5-3-6-13-27)28-14-7-4-8-15-28/h3-8,12-19,30-31,34H,10,20-25H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CO)c1ccc(cc1)C#CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[4-(4-benzhidriloxipiperidin-1-il)but-1-inil]fenil]-2-metilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 467.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.2824 |