Learn More
4,4'-Difenilbenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333047 1 g 1 g
11343047 5 g 5 g
11353047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13419.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14984-21-5 | C25H18O3 | 366.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14984-21-5
Fórmula molecular C25H18O3
Peso molecular (g/mol) 366.42
Número MDL MFCD00077969
Clave InChI BSILAEQTGTZMIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diphenoxybenzophenone, bis 4-phenoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-phenoxyphenyl, unii-2l24ex5o0x, benzophenone, 4,4'-diphenoxy, di4-phenoxyphenyl ketone, zlchem 703, acmc-1br23, 4,4/'-diphenoxybenzophenone, 4,4'-bis phenoxy benzophenone
PubChem CID 84743
Nombre IUPAC bis(4-fenoxifenil)metanona
SMILES O=C(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diphenoxybenzophenone
Punto de fusión 147°C to 151°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2165449
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.42
Porcentaje de pureza 98%