Learn More
4,4-dimetilpentanal (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Dimethylpentanal |
| CAS | 926-36-3 |
| Fórmula molecular | C7 H14 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Valeraldehyde, 4,4-dimethyl- (7CI,8CI), 4,4-Dimethylvaleraldehyde, γ,γ-Dimethylvaleraldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O/c1-7(2,3)5-4-6-8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CCC=O |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetilpentanal |
| Peso molecular (g/mol) | 114.186 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.104 |