Learn More
4,4-Dimetilpentano-2-ol, TRC
Código de producto. 30382271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382271 50 mg -
30381975 100 mg -
30372643 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45594550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6144-93-0
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.2
Nombre IUPAC 4,4-dimetilpentano-2-ol
SMILES CC(O)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethylpentan-2-ol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.1201