Learn More
4,4'-dimetildifenilamina, TRC
Código de producto. 30388522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388522 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30388522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4569255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethyldiphenylamine
CAS 620-93-9
Fórmula molecular C14H15N
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Methyl-N-(4-methylphenyl)benzenamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
SMILES CC(C=C1)=CC=C1NC2=CC=C(C)C=C2
Nombre IUPAC di-p-tolilamina
Peso molecular (g/mol) 197.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.12